Imprimer
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959687-1G OR959687-5G
APOSOR959687-1GEA 24.4 EUR
APOSOR959687-1G APOSOR959687-5G
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate 98%
methyl 5-methoxypyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11975090
Numéro CAS: 29681-39-8