Imprimer
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959677-1G OR959677-250MG
APOSOR959677-1GEA 273 EUR
APOSOR959677-1G APOSOR959677-250MG
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 5-amino-2-chloropyridine-3-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848216
Numéro CAS: 886435-73-0