Imprimer
2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959646-1G OR959646-250MG OR959646-5G
APOSOR959646-1GEA 102 EUR
APOSOR959646-1G APOSOR959646-250MG APOSOR959646-5G
2-methyl-1,5-naphthyridine 95%
2-methyl-1,5-naphthyridine
Formule: C₉H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437992
Numéro CAS: 7675-32-3