5-bromo-4-methoxypyrimidine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
5-Bromo-4-methoxypyrimidine
Formule:
C₅H₅BrN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234066 Numéro CAS: 4319-85-1 |