Imprimer
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959612-100MG OR959612-1G OR959612-250MG
APOSOR959612-100MGEA 203 EUR
APOSOR959612-100MG APOSOR959612-1G APOSOR959612-250MG
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₇H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24448829
Numéro CAS: 14445-57-9