Imprimer
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959604-10G OR959604-1G OR959604-5G
APOSOR959604-10GEA 754 EUR
APOSOR959604-10G APOSOR959604-1G APOSOR959604-5G
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile 98%
6-(Isopropylamino)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₉H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09944214
Numéro CAS: 160017-00-5