Imprimer
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959603-10G OR959603-1G OR959603-5G
APOSOR959603-10GEA 754 EUR
APOSOR959603-10G APOSOR959603-1G APOSOR959603-5G
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile 97%
6-(Ethylamino)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₉N₃
Poids moléculaire: 147.177 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09940529
Numéro CAS: 1016813-34-5