Imprimer
4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959599-1G OR959599-250MG
APOSOR959599-1GEA 691 EUR
APOSOR959599-1G APOSOR959599-250MG
4-Methoxy-3-methylpyridine 98%
4-Methoxy-3-methylpyridine
Formule: C₇H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06253896
Numéro CAS: 96609-78-8