Imprimer
2,5-Dimethoxypyrazine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959596-1G OR959596-250MG
APOSOR959596-1GEA 841 EUR
APOSOR959596-1G APOSOR959596-250MG
2,5-Dimethoxypyrazine 98%
2,5-Dimethoxypyrazine
Formule: C₆H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18411892
Numéro CAS: 117856-61-8