3-Chloro-6-methoxy-2-methylpyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₈ClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16610601 Numéro CAS: 1227593-97-6 |