Imprimer
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959581-1G OR959581-250MG
APOSOR959581-1GEA 782 EUR
APOSOR959581-1G APOSOR959581-250MG
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine 97%
4-Methoxy-N-methylpyrimidin-2-amine
Formule: C₆H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09054909
Numéro CAS: 66131-71-3