Imprimer
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
OR959568-1G OR959568-5G
APOSOR959568-1GEA 121 EUR
APOSOR959568-1G APOSOR959568-5G
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 96%
5,6-Dimethyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formule: C₈H₈N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463622
Numéro CAS: 18593-44-7