Imprimer
methyl 5-formylpyridine-2-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959539-100MG OR959539-1G OR959539-250MG
APOSOR959539-100MGEA 21.5 EUR
APOSOR959539-100MG APOSOR959539-1G APOSOR959539-250MG
methyl 5-formylpyridine-2-carboxylate 95%
methyl 5-formylpyridine-2-carboxylate
Formule: C₈H₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100669
Numéro CAS: 55876-91-0