Imprimer
2-(Isobutylcarbonyl)pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959515-10G OR959515-1G OR959515-5G
APOSOR959515-10GEA 928 EUR
APOSOR959515-10G APOSOR959515-1G APOSOR959515-5G
2-(Isobutylcarbonyl)pyridine 98%
2-(Isobutylcarbonyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃NO
Poids moléculaire: 163.216 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07699213
Numéro CAS: 6952-53-0