Imprimer
6-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959480-1G OR959480-250MG
APOSOR959480-1GEA 806 EUR
APOSOR959480-1G APOSOR959480-250MG
6-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 98%
6-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₈N₂O
Poids moléculaire: 148.162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11877992
Numéro CAS: 955376-51-9