Imprimer
N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959441-10G OR959441-1G OR959441-5G
APOSOR959441-10GEA 754 EUR
APOSOR959441-10G APOSOR959441-1G APOSOR959441-5G
N-Ethyl 4-chloropicolinamide 98%
N-Ethyl 4-chloropicolinamide
Formule: C₈H₉ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705738
Numéro CAS: 604813-07-2