Imprimer
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 2-amino-5-chloroisonicotinate
OR959406-1G OR959406-5G
APOSOR959406-1GEA 94.4 EUR
APOSOR959406-1G APOSOR959406-5G
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate 98%
Methyl 2-amino-5-chloropyridine-4-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22375099
Numéro CAS: 1227002-03-0