Imprimer
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959397-1G OR959397-25G OR959397-5G
APOSOR959397-1GEA 145 EUR
APOSOR959397-1G APOSOR959397-25G APOSOR959397-5G
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine 98%
2,3,5-Trichloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₄Cl₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20529523
Numéro CAS: 53939-29-0