Imprimer
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959396-1G OR959396-250MG
APOSOR959396-1GEA 348 EUR
APOSOR959396-1G APOSOR959396-250MG
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol 95%
3,5-dichloro-4-methylpyridin-2-ol
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16883065
Numéro CAS: 58236-72-9