Imprimer
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR959373-100MG OR959373-250MG
APOSOR959373-100MGEA 132 EUR
APOSOR959373-100MG APOSOR959373-250MG
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride 97%
3-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Formule: C₅H₉NO·ClH
Poids moléculaire: 135.592 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13193583
Numéro CAS: 693248-55-4