1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₁N₃·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18425906 Numéro CAS: 1264097-17-7 |