Imprimer
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959108-1G OR959108-250MG
APOSOR959108-1GEA 230 EUR
APOSOR959108-1G APOSOR959108-250MG
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile 95%
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4-carbonitrile
Formule: C₆H₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878518
Numéro CAS: 16858-56-3