Imprimer
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR959050-1G OR959050-250MG OR959050-5G
APOSOR959050-1GEA 237 EUR
APOSOR959050-1G APOSOR959050-250MG APOSOR959050-5G
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine 95%
(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine
Formule: C₆H₇ClN₂
Poids moléculaire: 142.586 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046128
Numéro CAS: 188637-75-4