2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₈N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03411590 Numéro CAS: 138402-05-8 |