Imprimer
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR958836-100MG OR958836-1G OR958836-250MG
APOSOR958836-100MGEA 126 EUR
APOSOR958836-100MG APOSOR958836-1G APOSOR958836-250MG
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate 95%
Ethyl-2-[[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate
Formule: C₂₃H₁₉N₃O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09030634
Numéro CAS: 136285-67-1