Imprimer
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR958656-1G OR958656-250MG
APOSOR958656-1GEA 121 EUR
APOSOR958656-1G APOSOR958656-250MG
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine 95%
2-Methoxy-6-methylpyridin-4-amine
Formule: C₇H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15529703
Numéro CAS: 89943-09-9