Imprimer
2-(2-Phenylethynyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Phenylethynyl-phenylamine
OR958600-1G OR958600-250MG
APOSOR958600-1GEA 89.9 EUR
APOSOR958600-1G APOSOR958600-250MG
2-(2-Phenylethynyl)aniline 95%
2-(2-Phenylethynyl)aniline
Formule: C₁₄H₁₁N
Poids moléculaire: 193.244 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168849
Numéro CAS: 13141-38-3