Imprimer
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR958562-1G OR958562-250MG OR958562-5G
APOSOR958562-1GEA 106 EUR
APOSOR958562-1G APOSOR958562-250MG APOSOR958562-5G
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde 98%
2-(Phenylethynyl)benzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₀O
Poids moléculaire: 206.239 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09030317
Numéro CAS: 59046-72-9