1-tert-Butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule:
C₈H₁₁N₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16620377 Numéro CAS: 149139-43-5 |