Imprimer
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR958379-1G OR958379-5G
APOSOR958379-1GEA 36.4 EUR
APOSOR958379-1G APOSOR958379-5G
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride 95%
N1,N2-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₈N₂·ClH
Poids moléculaire: 178.703 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21603997
Numéro CAS: 1956325-54-4