2-Cyclopropylaminonicotinic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11106728 Numéro CAS: 639807-18-4 |