Imprimer
N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N,N-Diethyl-m-nitroaniline
OR958268-1G OR958268-250MG
APOSOR958268-1GEA 179 EUR
APOSOR958268-1G APOSOR958268-250MG
N,N-Diethyl-3-nitroaniline 95%
N,N-Diethyl-3-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024459
Numéro CAS: 2216-16-2