Imprimer
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl (2-methyl-1-oxopropan-2-yl)carbamate
OR958229-1G OR958229-5G
APOSOR958229-1GEA 87 EUR
APOSOR958229-1G APOSOR958229-5G
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate 97%
tert-Butyl 2-methyl-1-oxopropan-2-ylcarbamate
Formule: C₉H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09751786
Numéro CAS: 109608-77-7