Ethyl 2-(2-hydroxyphenoxy)acetate 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00547114 Numéro CAS: 99186-63-7 |