Imprimer
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR958166-1G OR958166-250MG
APOSOR958166-1GEA 387 EUR
APOSOR958166-1G APOSOR958166-250MG
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₄·ClH
Poids moléculaire: 198.653 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739061
Numéro CAS: 2690-84-8