Imprimer
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR958124-250MG OR958124-1G
APOSOR958124-250MGEA 242 EUR
APOSOR958124-250MG APOSOR958124-1G
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
(4S)-6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀ClNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24435622
Numéro CAS: 1956436-48-8