2,4-Bis(methylthio)pyrimidine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₈N₂S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18974850 Numéro CAS: 5909-26-2 |