Imprimer
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR958061-1G OR958061-250MG OR958061-5G
APOSOR958061-1GEA 101 EUR
APOSOR958061-1G APOSOR958061-250MG APOSOR958061-5G
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate 95%
Methyl 3-(2,4-dihydroxyphenyl)propionate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441070
Numéro CAS: 17422-90-1