Imprimer
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR958055-1G OR958055-250MG
APOSOR958055-1GEA 288 EUR
APOSOR958055-1G APOSOR958055-250MG
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid 95%
3-Hydroxy-3-methylhexanoic acid
Formule: C₇H₁₄O₃
Poids moléculaire: 146.184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779366
Numéro CAS: 58888-76-9