4-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzoic acid 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇BrO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11977384 Numéro CAS: 670256-21-0 |