3-T-Butyl-5-hydroxybenzoic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₄O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09749938 Numéro CAS: 49843-49-4 |