Imprimer

4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR957668-1G OR957668-5G
APOSOR957668-1GEA 270 EUR
APOSOR957668-1G APOSOR957668-5G
4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide 95%
4-Hydroxy-N-isopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00563307
Numéro CAS: 83191-67-7

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR