Imprimer
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR957596-1G OR957596-250MG OR957596-5G
APOSOR957596-1GEA 178 EUR
APOSOR957596-1G APOSOR957596-250MG APOSOR957596-5G
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone 95%
4-Hydroxy-3,6-dimethyl-2(1H)-pyridinone
Formule: C₇H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113422
Numéro CAS: 4664-13-5