Imprimer
2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR957466-1G OR957466-5G
APOSOR957466-1GEA 400 EUR
APOSOR957466-1G APOSOR957466-5G
2-[(Ethylamino)methyl]phenol 95%
2-[(Ethylamino)methyl]phenol
Formule: C₉H₁₃NO
Poids moléculaire: 151.206 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09929100
Numéro CAS: 108206-05-9