Imprimer
3-(Chloromethyl)phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR957448-1G OR957448-5G
APOSOR957448-1GEA 330 EUR
APOSOR957448-1G APOSOR957448-5G
3-(Chloromethyl)phenol 95%
3-(Chloromethyl)phenol
Formule: C₇H₇ClO
Point d'ébullition: 105…110 °C (0,1 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658536
Numéro CAS: 60760-06-7
UN: 3265
ADR: 8,III