Imprimer
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9571-1G OR9571-5G
APOSOR9571-1GEA 241 EUR
APOSOR9571-1G APOSOR9571-5G
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid 96%
3-(N,N-Dimethylsulphamoylamino)benzeneboronic acid
Formule: C₈H₁₃BN₂O₄S
Point de fusion: 129…132 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235107
Numéro CAS: 277295-50-8