Imprimer
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Chloro-4-isopropoxybenzene
OR957008-1G OR957008-250MG
APOSOR957008-1GEA 487 EUR
APOSOR957008-1G APOSOR957008-250MG
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene 95%
1-Chloro-4-(propan-2-yloxy)benzene
Formule: C₉H₁₁ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070779
Numéro CAS: 51241-43-1