Imprimer
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR956999-1G OR956999-250MG
APOSOR956999-1GEA 342 EUR
APOSOR956999-1G APOSOR956999-250MG
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran 95%
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran
Formule: C₈H₇ClO
Poids moléculaire: 154.594 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01566475
Numéro CAS: 76429-69-1