Imprimer
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR956975-1G OR956975-5G
APOSOR956975-1GEA 328 EUR
APOSOR956975-1G APOSOR956975-5G
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine 95%
6-Chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
Formule: C₈H₇ClO₂
Poids moléculaire: 170.593 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16622016
Numéro CAS: 57744-68-0