Imprimer
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR956620-100MG OR956620-50MG
APOSOR956620-100MGEA 424 EUR
APOSOR956620-100MG APOSOR956620-50MG
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione ≥98%
Spiro[3.5]nonane-1,3-dione
Formule: C₉H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110994
Numéro CAS: 455264-97-8